Läs mer
GDC-0326, MedChemExpress
Description
GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GDC-0326 |
| CAS | 1282514-88-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.49 mM) |
| LEDER | C[C@H](OC1=CC=C2C3=NC(C4=NC=NN4C(C)C)=CN3CCOC2=C1)C(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.42 |
| Formel vikt | 382.42 |
| Show More |