Läs mer
GDC-0349, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0349 is a potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor with a Ki of 3.8 nM. GDC-0349 inhibits of both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0349 |
| CAS | 1207360-89-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32N6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.97 mM) |
| LEDER | O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CCN(C4COC4)C3)C(N5[C@@H](C)COCC5)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.55 |
| Formel vikt | 452.55 |
| Visa mer |