missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GDC-0575 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0575 dihydrochloride (ARRY-575 dihydrochloride) is an orally bioavailable CHK1 inhibitor, with an IC50 of 1.2 nM, and has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0575 dihydrochloride |
| CAS | 1657014-42-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H22BrCl2N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ARRY-575 dihydrochloride RG7741 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (144.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (55.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32.[2HCl] |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.19 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?