Läs mer
GDC-0575, MedChemExpress
Produktkod. 16437307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16437307 5 mg
16484588 10 mg
16475436 100 mg
16470887 50 mg
16443146 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16437307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112167
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GDC-0575
CAS 1196541-47-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20BrN5O
Kvantitet 5 mg
Synonym ARRY-575 RG7741
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (264.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32
Molekylvikt (g/mol) 378.27
Formel vikt 378.27
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease