Läs mer
GDC-0623, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0623 (RG 7421) is a potent, ATP-uncompetitive inhibitor of MEK1 (Ki=0.13 nM, +ATP), and displays 6-fold weaker potency against HCT116 (KRAS (G13D), EC50=42 nM) versus A375 (BRAFV600E, EC50=7 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0623 |
| CAS | 1168091-68-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14FIN4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | RG 7421 MEK inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(C=C(I)C=C1)=C1NC2=C(C(NOCCO)=O)C=CC3=CN=CN23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.21 |
| Visa mer |