Läs mer
GDC-0834, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0834 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1133432-49-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H36N6O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (53.62 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C([C@H]6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C |
| Visa mer |