Läs mer
GDC-0834, MedChemExpress
Produktkod. p-200096962
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 16486508
Brand: Medchem Express HY15427
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GDC-0834
Fysisk form Solid
CAS 1133432-49-1
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H36N6O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (53.62 mM)
LEDER O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C([C@H]6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C
Molekylvikt (g/mol) 596.74
Formel vikt 596.74
Procent renhet 98.21%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.