Läs mer
GDC-0834 S-enantiomer, MedChemExpress
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
Beskrivning
GDC-0834 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of GDC-0834. GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0834 S-enantiomer |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1133432-50-4 |
| Färg | Reddish Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H36N6O3S |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C(N=C2NC3=CC=C([C@@H]4N(C)CCN(C)C4=O)C=C3)=CN(C)C2=O)C=CC=C1NC(C5=CC6=C(CCCC6)S5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 596.74 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.