Läs mer
GDC-0879, MedChemExpress
Produktkod. 16473756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473756 25 mg -
16460578 5 mg -
16458118 10 mg 10mg
16434037 50 mg -
16420356 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50864
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GDC-0879
CAS 905281-76-7
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O/N=C1C(C=CC(C2=CN(CCO)N=C2C3=CC=NC=C3)=C4)=C4CC/1
Molekylvikt (g/mol) 334.37
Formel vikt 334.37
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease