Läs mer
GDC-0927, MedChemExpress
Beskrivning
GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0927 |
| CAS | 1642297-01-5 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H28FNO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | SRN-927 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (180.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C2C(C(C)=C(C3=CC=CC(O)=C3)[C@H](C4=CC=C(OCCN5CC(CF)C5)C=C4)O2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.52 |
| Visa mer |