Läs mer
GDC-0941, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDC-0941 |
| CAS | 957054-30-7 |
| Molekylformel | C23 H27 N7 O3 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(1H-indazol-4-yl)-6-((4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidine, 4-[2-(1H-Indazol-4-yl)-6-[[4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl]methyl]thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]morpholine, GDC 0941, GDC 941, GNE 0941, Pictilisib, Pictrelisib |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N7O3S2/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27) |
| LEDER | CS(=O)(=O)N1CCN(Cc2cc3nc(nc(N4CCOCC4)c3s2)c5cccc6[nH]ncc56)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(1H-indazol-4-yl)-6-[(4-methylsulfonylpiperazin-1-yl)methyl]thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.64 |
| Formel vikt | 513.1617 |