Läs mer
STEMCELL Technologies GDC-0941
Descripción
- GDC-0941 is an inhibitor of phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K)
- It inhibits class I catalytic subunits of PI3K p110α, β, δ, and γ with IC50 values of 3, 33, 3, and 75 nM, respectively, by binding near the ATP binding pocket (Folkes et al.; Berndt et al.) It shows selectivity against class II, III, and IV PI3K isoforms as well, but with lower efficacy; for example, it inhibits phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain subunit β (C2β, Class II) and mammalian target of rapamycin (mTOR, Class IV) in the high nanomolar range and most others in the micromolar range (Folkes et al.)
- Inhibits proliferation of multiple cancer cell lines, such as U87MG (glioblastoma), PC3 (prostate) and MDA-MB-361 (breast) lines, in vitro and in mouse xenograft models (Folkes et al.; Raynaud et al.; O'Brien et al.)
- Induces apoptosis and inhibits xenograft tumor growth in combination with a MAP/ERK kinase (MEK) inhibitor GDC-0973 (Hoeflich et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 957054-30-7 |
| Synonym | GNE 0941; Pictilisib; Pictrelisib |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C23H27N7O3S2 |
| Renhet | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?