Läs mer
GDC-0980, TRC
Produktkod. 30392137
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30392137 50 mg
1 options
Produktkod. 30392137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG30300050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-[4-[(2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl)methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
CAS 1032754-93-0
Molekylformel C23H30N8O3S
Kvantitet 50 mg
Synonym GDC-0980, Apitolisib, G 038390, G 038390.1, GDC 0980, GDC 0980.1, GNE 390, RG 7422
InChI formel InChI=1S/C23H30N8O3S/c1-14-17(13-29-3-5-31(6-4-29)22(33)15(2)32)35-19-18(14)27-20(16-11-25-23(24)26-12-16)28-21(19)30-7-9-34-10-8-30/h11-12,15,32H,3-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t15-/m0/s1
LEDER C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)c4cnc(N)nc4)N5CCOCC5)CC1
IUPAC-namn (2S)-1-[4-[[2-(2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-metyl-4-morfolin-4-ylthieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]metyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 498.6
Formel vikt 498.2162