Läs mer
Velp Scientifica™ GDE Enzymatic Digester
BIOPHARMA
Produktkod. 12891683 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Analys av kostfibern
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
12891683 Analys av kostfibern Varje
1 options
Produktkod. 12891683 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA30400209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28395.00 SEK
    26872.36 SEK / Paket med 1
    Save 1522.64 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Enzymatisk nedbrytning för kostfiberanalys genom enzymuppvärmning. Den erbjuder non-stop provblandning för homogenitet.
  • Den analytiska proceduren för bestämning av kostfiber involverar en serie nedbrytningar av provet med termostabila enzymer med användning av den enzymatiska kokaren GDE.
  • Det fungerar i enlighet med tjänstemannen AOAC metod för bestämning av totala kostfiber.
  • Den magnetiska omröraren av GDE säkerställer homogenitet tack vare en kontinuerlig och konstant omrörning av provet samtidigt som man undviker överhettning som kan äventyra framgången för enzymatiska nedbrytningar.
  • Ställ in timern för obevakad drift, du kan snabbt ställa in drifttiden och fokusera på andra uppgifter.
  • Den transparenta polykarbonattanken säkerställer synlighet och förbättrat motstånd upp till 105° C; medan användningen av avjoniserat vatten eliminerar all möjlig bildning av kalksten.
  • Enastående temperaturreglering är möjlig med GDE: genom en intuitiv digital display är det möjligt att ställa in önskad temperatur, med en utmärkt noggrannhet på endast ±0,2° C .
Specifikationer
För användning med (applikation) Analys av kostfibern