Läs mer
GDP366, MedChemExpress
Beskrivning
GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GDP366 |
| CAS | 501698-03-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17N5OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (166.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(C)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=NC=NC(N)=C43)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.45 |
| Formel vikt | 375.45 |
| Visa mer |