Läs mer
Cytiva Microspin G-50 kolumner
Produktkod. 11763309 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 11763309
Brand: Cytiva 27533002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att möjliggöra snabb rening av DNA för användning i ett brett spektrum av tillämpningar med hjälp av typisk mikrofugutrustning. Cytiva illustra™ Microspin G-50-kolonner kommer inte att ta bort eller denaturera enzym.
  • Optimala provvolymer i intervallet 12-50μ
  • För snabb rening av märkt DNA (> 20 baser) från mindre molekyler i lösning
  • Kolumner är färdigpackade med Sephadex G-50-kvalitet ekvilibrerad i TE-buffert med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid
  • illustra AutoSeq™ och illustra ProbeQuant™ G-50 Micro Columns är speciellt utformade för borttagning av färgavslutare respektive märkt sondrening och erbjuder optimerad prestanda i dessa applikationer
  • Kan även användas för buffertbyte/avsaltning av enzymatiska reaktioner (10 till 100μ L) efter värmedenaturering och fenolextraktion
  • Produktåtervinningen kommer att vara minst 10 % lägre än den från ProbeQuant G-50 mikrokolonner.
  • För snabb rening av märkt DNA (> 20 baser) från oinkorporerade märkta nukleotider i en volym av 25 till 50μ l använder spin-kolonnkromatografi
Avsaltning, buffertbyte; Avlägsnande av färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner; Avlägsnande av märkta nukleotider från DNA-märkningsreaktioner
Beställningsinfo
Bekvämt färdigpackad med Sephadex G-50 DNA-kvalitet förutjämnad i TE-buffert med 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biocid- och uppsamlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Avsaltning, buffertbyte, avlägsnande av färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner, avlägsnande av märkta, nukleotider i 25 till 50 L μfrån DNA-märkningsreaktioner
Inkluderar Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp Kolumn