Läs mer
Cytiva Lösnings-dNTP:er: DNA-polymerisationsblandning
Produktkod. p-4907752 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10μ m
4 x 10μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10196414
Brand: Cytiva 28406558
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Produkttyp DNA-polymerasblandning dNTP (20 mM vardera A,C,G,T)
Koncentration 20 mM
Renhet >99%
Kvantitet 4 x 10μ m
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering
Produktbeteckning
  • dNTP Mix - A C G T, 4 x 10
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-4,8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4,8% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.