Läs mer
Cytiva MabSelect Sure™ Kromatografimedia
Produktkod. 11399981 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399981 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 11399981
Brand: Cytiva 17543801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein Ett affinitetsmedium för att fånga MAbs i processskala. Cytiva MabSelect SureTM Chromatography Media används vid kommersiell tillverkning av monoklonala antikroppar.
Har en alkalitolerant rProteain A-ligand utformad för att förbättra proteasresistens för att producera monoklonala antikroppar
  • Tål rigorösa CIP- och desinficeringsprocedurer med 0,1 till 0,5 M NaOH
  • Design ger förbättrad proteasresistens vilket resulterar i lägre ligandläckage
  • Generisk elueringsprofil för olika monoklonala antikroppar möjliggör plattformsstrategi för rening
  • Högflödesagarosmatris möjliggör bearbetning av stora matningsvolymer
  • Används vid kommersiell tillverkning av monoklonala antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet Stabil i vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid protein A-kromatografi
För användning med (applikation) För användning av rigorösa och kostnadseffektiva CIP- och saneringsprotokoll, tillverkning av monoklonala antikroppar
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Bindande kapacitet 30 mg humant lgG/ml (vid 2,4 minuters uppehållstid)
Produkttyp MabSelect SuRe Media
Flödeshastighet <500 cm/Ho μr
Partikelstorlek 85μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck <200 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Alkalistabiliserat protein A-härlett (E. coli)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MabSelect SuRe, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.