Läs mer
Tocris Bioscience™ GeA-69
Beskrivning
GeA-69 is a selective allosteric inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase 14 (PARP14) macrodomain 2 (MD2) (IC50 = 720 nM, Kd = 860 nM). It inhibits adenosine diphosphate ribose (ADPR) binding to the macrodomain 2 of PARP14 and prevents PARP14 MD2 localization to DNA damage sites in intact cells. GeA-69 is highly cell permeable.
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(9 H-Carbazol-1-yl)phenyl]acetamide |
| CAS | 2143475-98-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | PARP |
| Molekylformel | C20H16N2O |
| Renhet | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?