Läs mer
GeA-69, MedChemExpress
Produktkod. 16486947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486947 5 mg 5mg
16474228 10 mg -
16470567 50 mg -
16413006 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1087085mg
MedChemExpress GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GeA-69
Fysisk form Solid
CAS 2143475-98-1
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N2O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (416.18 mM)
LEDER CC(NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Formel vikt 300.35
Procent renhet 99.97%