Läs mer
Interscience™ GeckoGrip Set för DiluFlow
Produktkod. 16091792
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlow, Diluflow Pro, DiluFLow Elite
Produktkod. För användning med (utrustning)
16091792 DiluFlow, Diluflow Pro, DiluFLow Elite
1 options
Produktkod. 16091792 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 505009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1261.03 SEK
    1147.07 SEK / Paket med 10
    Save 113.96 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Set med 10 GeckoGrip-lim för användning med DiluFlow BagOpen 400 och 3500.
  • Säkerställ din BagOpen stabiliseras med GeckoGrip-lim
Specifikationer
Produkttyp Väsklim
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Stabiliserande BagOpen
För användning med (utrustning) DiluFlow, Diluflow Pro, DiluFLow Elite
Kvantitet 10 Lim/Pk.