Läs mer
Gedunin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gedunin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O7/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)34-23(31)22-28(26,35-22)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-22H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21+,22-,25-,26+,27+,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 482.2305 |