missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gefarnate, MedChemExpress
Beskrivning
Gefarnate is a drug used for the treatment of gastritis and gastric ulcer, and has been proposed for use in the treatment of dry eye syndrome.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gefarnate |
| CAS | 51-77-4 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H44O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (78.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CCC(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.64 |
| Formel vikt | 400.64 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?