Läs mer
Gefitinib-based PROTAC 3, MedChemExpress
Beskrivning
Gefitinib-based PROTAC 3, conjugating an EGFR binding element to a von Hippel-Lindau ligand via a linker, induces EGFR degradation with DC50s of 11.7 nM and 22.3 nM in HCC827(exon 19 del) and H3255 (L858R mutantion) cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gefitinib-based PROTAC 3 |
| CAS | 2230821-27-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H57ClFN7O8S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (64.20 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1N(C([C@@H](NC(CCOCCOCCCCCOC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2OC)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@H](O)C1)NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 934.51 |
| Formel vikt | 934.51 |
| Visa mer |