Läs mer
Gefitinib-d3, TRC
Produktkod. 30395397
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30395397 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3040021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gefitinib O-Methyl-D3
CAS 1173976-40-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22H21D3ClFN4O3
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib-d3, Gefitinib-D3 (7-methoxy-D3), (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-(methoxy-d3)-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-(methoxy-d3)-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Molekylvikt (g/mol) 449.92
Formel vikt 449.1709