Läs mer
Gefitinib, Mikromol™
Description
Gefitinib
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Gefitinib |
| CAS | 184475-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gefitinib |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H24 Cl F N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, Gefitinib, Gefonib, Iressa, ZD 1839, ZD1839 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| IUPAC-namn | N-(3-klor-4-fluorfenyl)-7-metoxi-6-(3-mortolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin |
| Show More |