missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gefitinib N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Gefitinib N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gefitinib N-Oxide |
| CAS | 847949-51-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gefitinib N-Oxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C22 H24 Cl F N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxido-4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClFN4O4/c1-30-20-13-19-16(12-21(20)32-8-2-5-28(29)6-9-31-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCC[N+]4([O-])CCOCC4 |
| IUPAC-namn | N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?