Läs mer
Grant Instruments Gelkortrotor för LMC-56
Kapacitet:
24 Gel-kort
Beskrivning
- Rotor för 24 Gelkort för blodgruppsserologitestning (Forward Group, Reverse Group, RhD Type och 3-cells antikroppsscreening).
- Kompatibel med LMC-56
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Kapacitet | 24 Gel-kort |
| Max. RCF | 280 x g |
| Max. Hastighet | 1,500 rpm |
| Radie (metrisk) | 100 mm |
| Nettovikt | 1 kg |
| För användning med (utrustning) | LMC-56 |
| Diameter (metrisk) Utsida | 200 mm |
| Antal platser | 24 |
| Visa mer |