Läs mer
Fisherbrand™ Delar/tillbehör för OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
OmniPAGE Mini Vertical-system används främst för protein- men även nukleinsyraelektroforestekniker. Genom att kombinera både funktionalitet och användarvänlighet möjliggör OmniPAGE CVS10-systemen enkel, mångsidig vertikal minigelelektrofores med reproducerbara resultat.
Varje OmniPAGE-system kan rymma upp till 4 handgjutna geler och 2 kommersiella prefabricerade geler för att ge fullständig flexibilitet. Unik glidande klämteknologi i PAGE-insatsen underlättar snabb, intuitiv läckagefri gjutning.
- Elektroforestank: Håller gelmodulen med gjutna geler/prover och buffertlösningen; ansluts till en extern strömkälla
- Säkerhetslock: Säkerställer korrekt polaritet och orientering av elektroderna; passar lätt på tanken
- Externt gjutningssystem: inkluderar uppställning och bas med silikonmatta; håller gelmodulen säkert vid gjutning av gel
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Proteingelelektrofores |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini CVS10 vertikalt system |
| Typ | Externt gjutningssystem |
| Gelens mått | 8 x 8.5 cm |
| Inkluderar | Uppställning och bas |
| Antal geler | Upp till 2 |
| Mått (L x B) | 10 x 10 cm (tallrik) |