Läs mer
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Produktkod. 10080181
Antal Wells:
26
52
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
Bredd (metriska) tänder:
3 mm
7 mm
Volymprov (metriskt).:
20 μl
30 μl
45 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10080181
Brand: Fisherbrand™ HU25C1.526MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume and well depth
Specifikationer
För användning med (utrustning) CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Typ Comb
Antal Wells 26
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Volymprov (metriskt). 45 μl
Bredd (metriska) tänder 7 mm