Läs mer
Biodesign™ Geltorksystem
Produktkod. 12856502
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12856502 Varje Varje
1 options
Produktkod. 12856502 Leverantör Biodesign™ Leverantörsnummer G101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1374.88 SEK / Paket med 1
    Save 80.12 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Det enkla och ekonomiska sättet att torka och lagra alla typer av polyakrylamid och agarosgeler. Den unika porkonfigurationen hos BioDesign GelWrap gör att vattnet i gelén kan avdunsta direkt genom BioDesign GelWrap-membranet. BioDesign GelWrap binder till både gelytan och till sig själv. Lägg din gel mellan två våta bitar av BioDesign GelWrap på en BioDesign GelFrame och lufttorka eller använd en mild värmekälla. Resultatet är en torkad gel som förseglas mellan två lager av ett tufft klart flexibelt membran.
Bruksanvisning 1
. Skär två bitar av BioDesign GelWrap i samma storlek som din BioDesign GelFrame. 2. Blöt BioDesign GelWrap i en liten mängd vatten. BioDesign GelWrap väter omedelbart och blir lätt ogenomskinlig. Blötlägg aldrig i mer än en minut, eftersom överdriven vätning kommer att orsaka dåliga resultat. BioDesign GelWrap kan inte förvaras vått. 3. Placera en bit av den våta BioDesign GelWrap på den solida BioDesign GelFrame bottendelen och tryck ut luftbubblorna under den med sidan av din hand. Häll en liten mängd vatten (10mL till 20mL) ovanpå och lägg sedan ner gelén, lämna så få luftbubblor som möjligt instängda under gelén. Häll sedan ytterligare en liten volym vatten ovanpå din gel. Lägg ner den andra våta biten av BioDesign GelWrap. Använd sidan av din hand för att trycka ut huvuddelen av de fångade luftbubblorna. 4.Placera den öppna bildramsdelen av BioDesign GelFrame ovanpå och använd klämmorna som medföljer BioDesign GelFrame för att fästa alla fyra sidorna. 5. Skaka den monterade BioDesign GelFrame upp och ner för att ta bort eventuellt överflödigt vatten. 6.Lämna ramen horisontell under torkning. Med lägre andel polyakrylamidgeler kan du lufttorka över natten. För polyakrylamidgeler som är över 10 %, 1 mm tjocka, lutning eller större än 100 mm x 100 mm, använd försiktig värme från en lampa med en 60 W glödlampa och placerad 3 tum bort från gelytan. 7. När din gel är torr blir den och BioDesign GelWrap helt klar och platt. Ta isär BioDesign GelFrame. BioDesign GelWrap som ligger i kanterna, som var mellan de två delarna av ramen, kommer fortfarande att vara fuktig och måste skäras bort med en sax. Med tjockare geler är det ibland nödvändigt att pressa den torkade gelén över natten för att förhindra att den krullas. 8. Det är det! BioDesign GelWrap har format ett platt tufft transparent hölje runt din torkade gel och är stabil i flera år.
  • BioDesign GelWrap torkar gelen helt platt och skrynkelfri
  • Färgen på proteinfläckar (briljant blått, silver, etc.), glykoproteiner, nukleinsyror och färgade enzymprodukter kommer att förbli stabila i flera år
  • Flexibel för säker och permanent förvaring Torkar och bevarar alla typer av polyakrylamid- och agarosgeler inklusive plattor, gradientgeler, 2D, immundiffusion, immunelektroforetiska och enzymaktivitetsgeler.
Specifikationer
Formatera Rulla
Kvantitet Varje
Produkttyp Gelfilm för polyakrylamidgeler