Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Beskrivning | pH-elektrod med speciell anti-chock epoxikropp för vattenlösning. |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | pHast Temp |
| Inkluderar | BNC-kontakt |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Modell | Gelfyllt pH |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |