Läs mer
Cytiva Gelfiltreringskalibreringssatser
Produktkod. 10196234 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
MWCO:
43 000 till 669 000
6 500 till 75 000
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
10196234 43 000 till 669 000 1 uppsättning
10734557 6 500 till 75 000 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196234 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28403842
 Begränsad artikel
I lager
Kalibrera gelfiltreringskolonner enkelt, tillförlitligt. Cytiva Life Sciences™ Gelfiltreringskalibreringssatser innehåller en väldefinierad serie av proteinstandarder.
  • Optimerat utbud av proteiner lämpade för högupplösta medier och förpackade kolonner
  • Varje kit innehåller fem injektionsflaskor med lyofiliserade proteiner
  • Blue Dextran 2000 ingår för att bestämma kolumns tomrumsfraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
För användning med (utrustning) Högupplöst media och förpackad kolonn
Produkttyp Kalibreringssats
För användning med (applikation) Kalibrering av högupplösta gelfiltreringsmedia och kolonn som t.ex Superdex™ , Superose och Sephacryl
Inkluderar 50 mg ovalbumin (43 000 Mr), 50 mg konalbumin (75 000 Mr), 50 mg Aldolas (158 000 Mr), 15 mg Ferritin (440 000 Mr), 50 mg tyroglobulin (669 000 Mr), Mr. 500,00 mg
MWCO 43 000 till 669 000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C