Läs mer
Cytiva Gelfiltreringskalibreringssatser
Produktkod. 10734557 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
MWCO:
43 000 till 669 000
6 500 till 75 000
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
10734557 6 500 till 75 000 1 uppsättning
10196234 43 000 till 669 000 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734557 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28403841
 Begränsad artikel
I lager
Kalibrera gelfiltreringskolonner enkelt, tillförlitligt. Cytiva Life Sciences™ Gelfiltreringskalibreringssatser innehåller en väldefinierad serie av proteinstandarder.
  • Optimerat utbud av proteiner lämpade för högupplösta medier och förpackade kolonner
  • Varje kit innehåller fem injektionsflaskor med lyofiliserade proteiner
  • Blue Dextran 2000 ingår för att bestämma kolumns tomrumsfraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
För användning med (utrustning) Högupplöst media och förpackad kolonn
Produkttyp Kalibreringssats
För användning med (applikation) Kalibrering av högupplösta gelfiltreringsmedia och kolonn som t.ex Superdex™ , Superose och Sephacryl
Inkluderar 10mg Aprotinin (6500 Mr), 50mg Ribonukleas A (13.700 Mr), 15mg Carbonic anhydras (29.000 Mr), 50mg Ovalbumin (43.000 Mr), 50mg Conalbumin (75.000 Mr), 500mg Mr. 500mg (2,00mg) Mr.
MWCO 6 500 till 75 000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gel Filtration Calibration Kit LMW
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor, pancreatic basic