Läs mer
Hamilton™ Gel-Glass pH-elektrod
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | Gel-Glass pH-elektrod |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Glas |
| Temperaturområde (metriskt). | -10 °C till +60 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Ja |