Läs mer
Hamilton™ Gelladdade avtagbara nålarsättningar
Beskrivning
- Snabb provöverföring
- Fasta, 25 mm långa, trubbiga nålar med 9 mm mellanrum
- Justerbart volymstopp möjliggör snabbare, mer exakt omladdning och utmärkt reproducerbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Liten RN Hub |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.2 mm |
| Längd (metrisk) | 25,4 mm |
| Produkttyp | Gelladdning avtagbar nål |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Nålpunktstil | 3 |