Läs mer
STEMCELL Technologies Gel and PCR Clean-up Kit
Produktkod. 17119911
Encompass_Preferred
:
250 Preps
Produktkod. 17119911
Brand: STEMCELL Technologies 79030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For extraction of DNA from agarose gels, or clean-up of PCR products and restriction enzyme digestions
  • The Gel and PCR Clean-up Kit uses a membrane-based system to quickly purify DNA fragments of 100 bp to 10 kb in length from polymerase chain reaction (PCR), restriction enzyme digestion, or excised agarose gel fragments (up to 350 mg)
  • The purified DNA is directly suitable for applications such as automated fluorescent DNA sequencing, cloning, labeling, restriction enzyme digestion, or in vitro transcription
  • Up to 40 μg of DNA can be processed per column in as little as 20 minutes and eluted in volumes as low as 15 μL, with up to 95% recovery depending on DNA fragment length
  • The Gel and PCR Clean-up Kit can be used to purify linear DNA fragments, supercoiled plasmid DNA, or single-stranded DNA (circular or linear)
Specifikationer
Antal reaktioner 250 Preps
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.