Läs mer
Fisherbrand™ Gel Scoop
Produktkod. 12368556
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12368556
Brand: Fisherbrand™ HU20GS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for transporting gels.
  • UV-transparent gel scoops
  • Facilitates safe transfer of gels
  • Eliminating possibility of tearing even low percentage gels
Specifikationer
För användning med (utrustning) Maxi-cooled Horizontal Gel Electrophoresis System
Typ Gel Scoop
Kvantitet 1/Förp.