Läs mer
Cytiva Gelfärgningsbricka förpackningar
Produktkod. 10794977 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Typ:
Glasplattaavdelare
För användning med (utrustning):
Hoefer SE 600 Vertikal enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10794977 Glasplattaavdelare Hoefer SE 600 Vertikal enhet Varje
1 options
Produktkod. 10794977 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SE6102D
Beräknad leverans: 17-12-2026
För användning med Hoefer Processor Plus vätsketillförselsystem.
  • Club sandwich avdelare
  • Naggad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Para ihop två gelmackor så att upp till fyra geler kan köras samtidigt.
För användning med (utrustning) Hoefer SE 600 Vertikal enhet
Typ Glasplattaavdelare
Mått (L x B) 18 x 16 cm