missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gelatin, (FCC), MP Biomedicals

Produktkod. 11407251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407251 500 g 500g
11417251 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11407251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296031790

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 9000-70-8
MDL-nummer MFCD00081638

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gelatin
Namnnotering Type A; 100 Bloom
Kvantitet 500 g
Kvalitet FCC
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.