Läs mer
Gelatin, (FCC), MP Biomedicals
Produktkod. 11417251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417251 1 kg 1kg
11407251 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296031791
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 9000-70-8
MDL-nummer MFCD00081638
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gelatin
Namnnotering Type A; 100 Bloom
Kvantitet 1 kg
Kvalitet FCC