Läs mer
Gelatin, granulärt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-138237 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. 10075660
Brand: Thermo Scientific Acros 410875000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gelatin, CAS # 9000-70-8, also known as gelatin type A, derived from porcine skin, is a gelling compound used in electrophoresis and in vitro cell cultures. | CAS: 9000-70-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Gelatin som härrör från grishud är ett pulver som skapas från den sura nedbrytningen av kollagen och är även känt som gelatin typ A
•Den består av heterogen blandning av vattenlösliga proteiner med hög medelmolekylvikt, inklusive glycin, prolin och hydroxiprolin
Användningsområden
•Gelatin har använts i in vitro-beläggning av cellkulturer för att förbättra vidhäftningen av cellinjer• Det läggs till PCR-reaktioner för att stabilisera DNA Taq polymeras
•Det kan användas som ett blockerande reagens i flera biologiska tekniker inklusive western blotting, ELISA och immunkemi
•Det kan appliceras i mikroinkapslingsanalyser till leveransvehikel för frisättning av aktiva biomolekyler eftersom det är en biokompatibel polymer
•Det används som en komponent i media för artdifferentiering inom bakteriologi och i ljusmikroskop autoradiografi
•Det har använts vid framställning av byggnadsställningar för vävnadstekniska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-70-8
MDL-nummer MFCD00081638
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gelatin
Färg Beige till Gul
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Förlust vid torkning 13% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 4415
Kvalitet Analys
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.