Läs mer
Cytiva Gelatin Sepharose™ 4B Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Beskrivning
- Bovint gelatin kopplat till Sepharose 4B, i en 4% agarosmatris
- Ligandkopplingsmetod: cyanbromidaktivering
- Ligandkoncentration: 4,5-8 mg gelatin/ml medium
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Stabil i pH-intervallet 3 till 10, och i närvaro av alla vanliga buffertar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mL |
| Material | Gelatin Sepharose 4 B |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| Matris | Affinitetsharts |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- gelatin sepharose 4B
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol