Läs mer
Lonza™ GelBond™ Film för Agarose Gels
Produktkod. 11557755
Längd (metrisk):
12.5 cm
15 cm
16.5 m
18 cm
20.5 cm
24.5 cm
25.8 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
10.2 cm
11 cm
12.4 cm
12.5 cm
12.7 cm
16 cm
20.3 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
100 ark
Paket med 100
Produktkod. 11557755
Brand: Lonza™ 53750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Transparent, flexibel polyesterfilm stöder geler genom elektrofores, immundiffusion, fixering, färgning, avfärgning och torkning. GelBond™ Film för agarosgeler är pålitliga, hållbara och bekväma.
  • Fäster permanent på geler under gjutning
  • Gör geler lättare att hantera
  • Hjälper geler att behålla sina ursprungliga dimensioner under färgning och torkning
  • Finns som färdigskurna ark eller rullar
Obs: polyesterfilmer kommer inte att sända ljus på mindre än 310nm och kommer att fluorescera vid högre våglängder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose gelfilm
För användning med (applikation) Agarosegelelektrofores, immundiffusion, fixering, färgning, avfärgning och torkning
Material Polyester
Kvantitet 1 rulle
Tjocklek (engelska) 0,007 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.02 cm
Längd (engelska) 649,6 tum.
Längd (metrisk) 16.5 m
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato