Läs mer
Lonza™ GelBond™ Film för Agarose Gels
Längd (metrisk):
12.5 cm
15 cm
16.5 m
18 cm
20.5 cm
24.5 cm
25.8 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
10.2 cm
11 cm
12.4 cm
12.5 cm
12.7 cm
16 cm
20.3 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
100 ark
Paket med 100
Beskrivning
- Fäster permanent på geler under gjutning
- Gör geler lättare att hantera
- Hjälper geler att behålla sina ursprungliga dimensioner under färgning och torkning
- Finns som färdigskurna ark eller rullar
Obs: polyesterfilmer kommer inte att sända ljus på mindre än 310nm och kommer att fluorescera vid högre våglängder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Agarose gelfilm |
| För användning med (applikation) | Agarosegelelektrofores, immundiffusion, fixering, färgning, avfärgning och torkning |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Tjocklek (engelska) | 0,007 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.02 cm |
| Längd (engelska) | 649,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 16.5 m |
| Bredd (engelska) | 7,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |