Läs mer
Cytiva GelBond PAG Gel Film
Produktkod. 10075804 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (applikation):
Agarosgeler
Polyakrylamidgeler
Längd (metrisk):
94 mm
258 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
84 mm
124 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10075804
Brand: Cytiva 80112932
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cytiva™ GelBond PAG Gel Film is a high density homogenous medium.
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
  • GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
  • High-density homogenous medium
Each film has one hydrophilic side and one hydrophobic side. The gel must be cast on the hydrophilic side, which is the side where a water droplet will spread out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Produkttyp Gel Film
Form Solid
För användning med (applikation) Agarosgeler
Kvantitet 50 st
Längd (engelska) 10,1 tum.
Längd (metrisk) 258 mm
Bredd (engelska) 4,88 tum.
Bredd (metrisk) 124 mm