Läs mer
Cytiva GelBond PAG Gel Film
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (applikation):
Agarosgeler
Polyakrylamidgeler
Längd (metrisk):
94 mm
258 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
84 mm
124 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Descrizione
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
- GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
- High-density homogenous medium
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Gel Film |
| För användning med (applikation) | Polyakrylamidgeler |
| Kvantitet | 50 st |
| Längd (engelska) | 10,2 tum |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (engelska) | 7,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Blue Sepharose High Performance, 50 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto