Läs mer
Cytiva GelBond PAG Gel Film
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (applikation):
Agarosgeler
Polyakrylamidgeler
Längd (metrisk):
94 mm
258 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
84 mm
124 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
- GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
- High-density homogenous medium
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gel Film |
| För användning med (applikation) | Polyakrylamidgeler |
| Kvantitet | 50 st |
| Längd (engelska) | 10,2 tum |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (engelska) | 7,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |