Läs mer
Thermo Scientific™ GelCode™ Blå Safe Protein Stain
Produktkod. 10658884 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
3,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10658884 1 l 1 L
10763505 3,5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10658884 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24594
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GelCode Blue Safe Protein Stain är ett snabbt och känsligt coomassie-dye-reagens som ger ultrakänslig detektion i ett steg av proteiner i polyakrylamidgeler och membran.
GelCode Blue Safe Protein Stain är en snabb och känslig coomassie-färgämnesreagens som ger ett steg ultrasensitiv detektion av proteiner i polyakrylamidgeler och membran. Denna proteinspecifika färgning gör det möjligt att se band direkt på en gel eller membran under färgning och är kompatibel med masspektrometri. GelCode Blue Safe Protein Stain är icke-korrosiv, icke-brandfarlig och klassificeras som icke-farlig i USA. Transportdepartementets (DOT) fraktkrav.
GelCode Blue Safe Protein Stain är en snabb och känslig coomassie-färgämnesreagens som ger ett stegs ultrasensitiv detektion av proteiner i polyakrylamidgeler och är formulerad för att undvika farlig frakt.
Funktioner inkluderar:
  • Känslig—detektering ner till 9 ng protein per band på 15 minuter
  • Säker—, icke-korrosiv mot huden, icke-brandfarlig och säker att skicka och förvara tills den aktiveras
  • Minimala ytterligare reagenser—endast med vattentvätt; inga syrafixerande eller metanolavfärgade lösningar krävs
  • Kompatibel—för färgning av 1D- och 2D-polyakrylamidgeler samt nitrocellulosa- och PVDF-membran (flera protokoll anges i instruktionerna)
  • Flera tillämpningar—kvalitativ visualisering, kvantitativ densitometri samt nedströms excision och analys med masspektrometri
  • Lättanvänd—tillsätt och lös upp aktivatorkristaller innan första användningen, och tillsätt sedan helt enkelt reagens till färggeler
  • Förvara icke-aktiverad eller aktiverad färg stabilt—i rumstemperatur i upp till ett år
Eftersom de medföljande aktivatorkristallerna förpackas och skickas torra i en separat flaska, GelCode klassificeras Blue Safe Protein Stain som icke-farlig i USA. Transportdepartementets (DOT) fraktkrav. För korrekt proteinfärgning måste aktivatorkristallerna lösas upp i färgningsreagenset innan användning. Tillsätt hela innehållet i aktivatorkristallflaskan i Blue Safe Protein Stain-flaskan GelCode . Lös upp kristallerna genom att blanda dem ända över ända i en minut, och låt dem sedan stå i rumstemperatur i fem minuter innan användning. Förvara den aktiverade färgen i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
Produktlinje GelCode
Produkttyp Proteinfärgning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • gelcode blue safe protein stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: activator crystals