Läs mer
Thermo Scientific™ GelCode™ Blå Safe Protein Stain
Produktkod. p-4530026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
3,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Produktkod. 10658884
Brand: Thermo Scientific™ 24594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GelCode Blue Safe Protein Stain är ett snabbt och känsligt coomassie-dye-reagens som ger ultrakänslig detektion i ett steg av proteiner i polyakrylamidgeler och membran.
GelCode Blue Safe Protein Stain är ett snabbt och känsligt coomassie-dye-reagens som ger ultrakänslig detektion i ett steg av proteiner i polyakrylamidgeler och membran. Denna proteinspecifika färgning gör att band kan ses direkt på en gel eller ett membran under färgning och är kompatibel med masspektrometriapplikationer. GelCode Blue Safe Protein Stain är icke-frätande, ej brandfarlig och klassificeras som ofarlig i USA Department of Transportation (DOT) fraktkrav.
GelCode Blue Safe Protein Stain är ett snabbt och känsligt coomassie-dye-reagens som ger ett stegs ultrakänslig detektering av proteiner i polyakrylamidgeler och är formulerad för att undvika farlig frakt.
Funktioner inkluderar:
Känslig —detektering ner till 9 ng protein per band på 15 minuter
Säker —icke-frätande på huden, ej brandfarlig och säker att transportera och förvara tills den aktiveras
Minimalt med ytterligare reagens —endast vattentvättar; inga syrafixerande eller metanolavfärgningslösningar krävs
Kompatibel —lämplig för färgning av 1D- och 2D-polyakrylamidgeler och nitrocellulosa- och PVDF-membran (flera protokoll som finns i instruktionerna)
Flera tillämpningar —kvalitativ visualisering, kvantitativ densitometri och nedströms excision och analys med masspektrometri
Lätt att använda —tillsätt och lös upp aktivatorkristaller före första användningen, tillsätt sedan helt enkelt reagens
till —fläckgeler Stabilt lagra oaktiverad eller aktiverad fläck i rumstemperatur i upp till
ett år Eftersom de medföljande aktivatorkristallerna är förpackade och levereras torra i en GelCode separat flaska, Blue Safe Protein Stain är klassificerad som ofarlig i USA Department of Transportation (DOT) fraktkrav. För korrekt proteinfärgning måste aktivatorkristallerna lösas i färgningsreagenset före användning. Lägg till hela innehållet i flaskan med aktivatorkristaller i GelCode Blå Safe Protein Stain-flaska. Lös upp kristallerna genom att blanda i en minut och låt dem sedan stå i rumstemperatur i fem minuter före användning. Förvara den aktiverade fläcken i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Produkttyp Säker proteinfläck
Produktlinje GelCode
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
compliance-icons
Produktbeteckning
  • gelcode blue safe protein stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: activator crystals